Vai a
A2394
Acetylcholine perchlorate
Sinonimo/i:
ACh
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16ClNO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.66
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
213-166-6
MDL number:
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClHO4/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;2-1(3,4)5/h5-6H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
SHIQLFRCVFUYEK-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Acetylcholine is an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses that amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A2394-5G04061833350133
A2394-25G04061835541997