Vai a
A1487
AG-205
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone, cis-5-({[1-(4-chlorophenyl)-1H-tetraazol-5-yl]sulfanyl}acetyl)-2,8-dimethyl-2,3,4,4a,5,9b-hexahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
207,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H23ClN6OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
454.98
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
off-white to brown
solubility
DMSO: >9 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC[C@@H]2[C@H](C1)c3cc(C)ccc3N2C(=O)CSc4nnnn4-c5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C22H23ClN6OS/c1-14-3-8-19-17(11-14)18-12-27(2)10-9-20(18)28(19)21(30)13-31-22-24-25-26-29(22)16-6-4-15(23)5-7-16/h3-8,11,18,20H,9-10,12-13H2,1-2H3/t18-,20-/m1/s1
InChI key
GJNBAISSZRNGTM-UYAOXDASSA-N
Application
AG-205 has been used to investigate the neuroprotective effects of norgestrel on stressed photoreceptors. It has also been used to study the effect of blocking progesterone receptor membrane component 1 in 661W cells.
Biochem/physiol Actions
AG-205 is a Pgrmc1 (progesterone receptor membrane component 1) inhibitor.
AG-205 is a Pgrmc1 (progesterone receptor membrane component 1) inhibitor. AG-205 alters the spectroscopic properties of the Pgrmc1-heme complex. AG-205 inhibits cancer cell viability and cancer cell progression. acting preferentially on Pgrmc1-expressing cells.
Pgrmc1 is a cytochrome associated protein. It is found to be upregulated in several cancer types such as breast, lung and gastric cancer. Pgrmc1 regulates the epidermal growth factor signaling.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML1953SML0346N1413
AG-205 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A1487
AG-205
GDC-0879 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1953
GDC-0879
NSCI ≥97% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
N1413
NSCI
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
solubility
DMSO: >9 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: ≥5 mg/mL at warmed
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A1487-25MG04061832866444
A1487-5MG04061832866451