Vai a
A126
(±)-HA-966
Sinonimo/i:
(±)-3-Amino-1-hydroxy-2-pyrrolidone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
SMILES string
NC1CCN(O)C1=O
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
David L Walker et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(6), 2343-2351 (2002-03-16)
NMDA receptor antagonists block conditioned fear extinction when injected systemically and also when infused directly into the amygdala. Here we evaluate the ability of D-cycloserine (DCS), a partial agonist at the strychnine-insensitive glycine-recognition site on the NMDA receptor complex, to
Luigi Cervo et al.
Psychopharmacology, 173(1-2), 124-131 (2004-01-09)
(+)-HA-966, a partial agonist at the glycine/NMDA modulatory site, significantly reduced i.v. cocaine self-administration in a fixed-ratio (FR) schedule. Since this effect was observed studying only one dose of cocaine and considering the characteristic bell-shaped curve generated by cocaine in
Melissa Nunnink et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 87(3), 321-330 (2007-06-15)
Conditioned taste aversion (CTA) is a form of associative learning in which the pairing of a taste with a toxin causes an animal to avoid the taste. NMDA receptor mediated neurotransmission has been implicated in CTA, but the role of