Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 162,00 € | |
| 250 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 237,00 € | |
| 1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 483,00 € |
Informazioni su questo articolo
162,00 €
description
[For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions]
form
buffered aqueous solution (green)
packaging
pkg of 1 L ready to use (936B-09), pkg of 250 mL ready to use (936B-08), pkg of 50 mL ready to use (936B-03)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Physical form
Preparation Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form buffered aqueous solution (green) | form liquid | form buffered aqueous solution (blue) | form - |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) - | technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in 2-8°C |
| packaging pkg of 1 L ready to use (936B-09), pkg of 50 mL ready to use (936B-03), pkg of 250 mL ready to use (936B-08) | packaging - | packaging pkg of 1 L ready to use (938B-09), pkg of 200 mL ready to use (938B-05), pkg of 50 mL ready to use (938B-03) | packaging antibody small pack of 100 mL |
| description [For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions] | description - | description [For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions] | description - |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 936B-08 | 0841683106906 |
| 936B-09 | 0841683125389 |
| 936B-03 | 0841683106890 |