Vai a
93620
Inibitore della tripsina
lyophilized powder, ~10000 U/mg
Sinonimo/i:
SBTI
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
51,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
160,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-906-9
NACRES:
NA.77
MDL number:
51,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
~10000 U/mg
mol wt
Mr ~20000
solubility
0.1 M phosphate pH 7.6: 5 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Questo inibitore agisce nei confronti della tripsina e, in misura minore, della chimotripsina e della plasmina. Inibisce anche le proteasi con meccanismi simili alla tripsina, la callicreina plasmatica e il fattore X della coagulazione. L′inibitore della tripsina non è attivo nei confronti delle metalloproteasi, della callicreina tissutale, delle proteasi acide o delle tioproteasi. Questo inibitore agisce formando un complesso stechiometrico 1:1 con il sito attivo della proteasi e quindi scindendo un singolo legame arginina-isoleucina sull′inibitore. L′inibizione è reversibile e dipendente dal pH.
Preparation Note
L′inibitore della tripsina è solubile in acqua e tamponi fosfato 10 mg/mL. È solubile in soluzioni saline bilanciate a 1 mg/mL e in terreni privi di siero. Soluzioni concentrate oltre 10 mg/mL possono essere leggermente torbide e di colore da giallo ad ambrato. Dopo la tripsinizzazione delle cellule, risospendere in 1 mL di soluzione di inibitore della tripsina a 1 mg/mL per ogni mL di soluzione di tripsina usata per la dissociazione. La sospensione cellulare deve quindi essere centrifugata a 1.000 rpm per formare un pellet cellulare.
Le soluzioni possono mantenersi attive se conservate a 2-8 °C a breve termine. Le soluzioni sono stabili in aliquote congelate a -20 °C.
Other Notes
For the inhibition of proteolytic activity[1][2]; Use in affinity chromatography for the purification of trypsin; Prepared by the method of M. Kunitz[3].
Una unità di tripsina = A253 di 0,001 per minuto con N-alfa-benzoil-L-arginina etil estere (BAEE) come substrato a pH 7,6 e 25 °C
1 U corresponds to the amount of inhibitor which reduces the trypsin activity by 1 BAEE-U. (1 BAEE-U is the amount of enzyme which increases the absorbance at 253 nm by 0.001 per minute at pH 7.6 and 25 °C; BAEE, Cat. No. 12880, as substrate).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T9003T6522SRE0044
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
400
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
solubility
0.1 M phosphate pH 7.6: 5 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
solubility
H2O: >10 mg/mL, phosphate buffer: >10 mg/mL (hazy above 10 mg/ml), soluble
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, serum-free medium: soluble
solubility
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inibitore della tripsina
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the molecular weight and amino acid sequence of trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)?
    1 risposta
    1. Soybean trypsin inhibitor is a mixture of the three types. We have not characterized our trypsin inhibitor products in terms of how much of each of the three types may be present. All three have a molecular weight of between 20,000 and 20,200 daltons, so one might use 20,100 daltons as an average.The three types vary in the amino acids at a few positions. The detailed summary of the three types (or variants) was published in the following linked reference:     J. Biochem. (Japan), 98, 435-448 (1985).Note that the authors use Tia, Tib and Tic to indicate the three variants.
      Utile?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.