Vai a
93006
ω-Transaminase, Neosartorya fischeri
recombinant, expressed in E. coli, ≥0.4 U/mg
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numero CE:
Specific activity:
≥0.4 U/mg
Recombinant:
expressed in E. coli
Per informazioni sul prodotto 93006, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
recombinant
expressed in E. coli
form
powder
specific activity
≥0.4 U/mg
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which releases 1 μmol acetophenone per minute at 30°C. (R(−)-α-methyl-benzylamine as substrate).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
409727708767138
specific activity
≥0.4 U/mg
specific activity
≥0.10 U/mg
specific activity
≥0.20 U/mg
specific activity
≥0.2 U/mg
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Lack of stringent stereospecificity in the inactivation of pyridoxal phosphate-dependent enzymes by suicide-substrates.
C Danzin et al.
Progress in clinical and biological research, 144A, 377-385 (1984-01-01)
Enzymatic studies on the metabolism of beta-alanine.
O HAYAISHI et al.
The Journal of biological chemistry, 236, 781-790 (1961-03-01)
Beta alanine aminotransferase (s) from a plant source.
R A Stinson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 34(1), 120-127 (1969-01-06)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
93006-50MG04061833387603
93006-10MG04061833387597