Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 384,00 € | |
| 10 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 717,00 € |
Informazioni su questo articolo
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
150 μm std dev <4.5 μm
density
1.05 g/cm3
Application
Micro particles based on polystyrene has been used in increments to simulate nucleation events for crystallization.
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 | density 1.05 g/cm3 |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| particle size 150 μm std dev <4.5 μm | particle size 250 μm std dev <6.5 μm | particle size 600 nm std dev ≤0.03 μm | particle size 10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2% |
| form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) | concentration 10% (solids) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro particles based on polystyrene
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Interpretation of focused beam reflectance measurement (FBRM) data via simulated crystallization
Yu ZQ, et al.
Organic Process Research & Development, 12(4), 646-654 (2008)
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 90768-10ML | 04061838244413 |
| 90768-5ML | 04061838244420 |