Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 caps | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 110,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H16ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.80
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-463-5
MDL number:
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
powder
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccccc1NC(=O)c2cc3ccccc3cc2OC(=O)CCl
InChI
1S/C20H16ClNO3/c1-13-6-2-5-9-17(13)22-20(24)16-10-14-7-3-4-8-15(14)11-18(16)25-19(23)12-21/h2-11H,12H2,1H3,(H,22,24)
InChI key
FMVKYSCWHDVMGO-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Gelatin capsules contain 20 mg
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 500 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| shipped in dry ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD - | IVD - | IVD - |
| application(s) hematology | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthol AS-D Chloroacetate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 115886-25G | 04061837070754 |
| 905-10CAP-S | 04061834431992 |