Vai a
86265
D-(+)-Talose
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Aldehydo-D-talose
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
227,00 €
170,25 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-996-5
Beilstein/REAXYS Number:
1724617
MDL number:
170,25 €
Prezzo di listino227,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99.0% (HPLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D +21±1°, 3 hr, c = 1% in H2O
color
white
mp
124-127 °C
solubility
H2O: 0.1 g/mL
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5+,6?/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-WHZQZERISA-N
Application
D-Talose, a C-2 epimer of galactose, is used as a substrate to identify, differentiate and characterize ribose-5-phosphate isomerase(s) of Clostridia.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2850059731890210
D-(+)-Talose ≥99.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
86265
D-(+)-Talose
D-Allose 98%
Sigma-Aldrich
285005
D-Allose
D-(+)-trealosio ≥99.0%, suitable for microbiology, composed of two α-glucose units that is used as a protectant, stabilizer and to support proper folding
Millipore
90210
D-(+)-trealosio
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.1 g/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
form
crystals
form
powder
form
crystals
form
powder
color
white
color
-
color
white
color
-
mp
124-127 °C
mp
148-150 °C (lit.)
mp
151  °C ((304 °F ))
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)