Vai a
82553
Pterine-6-carboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-4-hydroxypteridine-6-carboxylicacid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
190,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5N5O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.15
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-435-8
Beilstein/REAXYS Number:
227689
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder or crystals
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to faint yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2ncc(nc2C(=O)N1)C(O)=O
InChI
1S/C7H5N5O3/c8-7-11-4-3(5(13)12-7)10-2(1-9-4)6(14)15/h1H,(H,14,15)(H3,8,9,11,12,13)
InChI key
QABAUCFGPWONOG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Review: Biosynthesis and metabolism of tetrahydrobiopterin and molybdopterin[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P178156197A58003
Pteroic acid ≥93%
Sigma-Aldrich
P1781
Pteroic acid
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥93%
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
color
white to faint yellow
color
-
color
-
color
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)