Vai a
75375
Ononin
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H22O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
430.40
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
63067
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI key
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
Gene Information
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Biochem/physiol Actions
A isoflavone glucoside found in soybean, kudzu, and the Chinese medicinal herb, Radix astragali (RA). RA is a supplement taken to improve "energy." It may act by inducing erythropoietin expression.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL823593040828609
Ononin ≥99.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
75375
Ononin
Ononin phyproof® Reference Substance
PHL82359
Ononin
Daidzin ≥95.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
30408
Daidzin
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Gene Information
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... Aldh1a2(19378), Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ononin
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
75375-1MG04061832907734