Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2498641
Per informazioni sul prodotto 73156, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +9.5±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
composition
carbon, 39.5-41.1% , nitrogen, 11.5-12.0%
color
white
mp
204 °C
SMILES string
CN[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-5-3(2-6)4(7)8/h3,5-6H,2H2,1H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI key
PSFABYLDRXJYID-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
N-Methyl amino acids play an important role in investigations on prevention or therapy of Alzheimer′s disease[1], neurofibrillary tangles or amyloid plaque are physiological characteristics of this disease and ?-amyloid(40) fibrillogenesis and disassembly of ?-amyloid(40) fibrils is inhibited by short ?-amyloid congeners containing N-methyl amino acids at alternate residue. N-Methyl-L-serine stimulates hyaluronan production in human skin fibroblasts.
N-Methyl-L-serine has been found to stimulate production of high molecular mass hyaluronan in human fibroblasts. This effect was specific to methylated L-serine and not observed with other methylated amino acids.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?