Vai a
72764
2-Phosphoglycolic acid lithium salt
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(Phosphonooxy)acetic acid lithium salt, Glycolic acid phosphate lithium salt, Lithium phosphoglycolate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
187,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
685,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H5O6P · xLi+
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.03 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
1773480
187,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(=O)O)(O)O
InChI
1S/C2H5O6P/c3-2(4)1-8-9(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
ASCFNMCAHFUBCO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Manifold links of photo-respiration to central metabolism[1], 2-phospho-glycolate content of tissues[2].
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
37442L225073885
Litio L-lattato ≥98% (titration)
Sigma-Aldrich
L2250
Litio L-lattato
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥95% (HPCE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)