Vai a
72762
Blue Dextran
average mol wt 500,000
Sinonimo/i:
Blue Dextran 500, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
203,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.32
MDL number:
203,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 500,000
loss
≤10% loss on drying
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
storage temp.
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
9047590008D5751
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
72762
Blue Dextran
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
90475
Blue Dextran
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
90008
Blue Dextran
Blue Dextran Void volume marker for gel filtration columns.
Sigma-Aldrich
D5751
Blue Dextran
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
-
mol wt
average mol wt 500,000
mol wt
average mol wt 10,000
mol wt
average mol wt 5,000
mol wt
2,000,000
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
0.01-0.08 mmol/g loading
capacity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Blue Dextran
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
72762-1G04061826568774