Vai a
61941
Ethylene glycol 5 M solution
Sinonimo/i:
Ethylene glycol solution, Additive Screening Solution 01/Kit-No 78374
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
69,90 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.07
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
69,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
density
1.04 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Ethylene glycol is a low toxicity molecule and is used for embryo cryopreservation in many domestic animals.
Ethylene glycol 5M solution is an additive screening solution of Additive Screening Kit. Additive Screen kit is designed to allow rapid and convenient evaluation of additives and their ability to influence the crystallization of the sample. The Additive Kit provides a tool for refining crystallization conditions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
721972PHR1046102466-M
Etilenglicole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1046
Etilenglicole
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
1.04 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)