Vai a
61793
2-Keto-D-glucose
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
D-Glucosone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
236,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
236,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
color
white to beige
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)C=O
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,4-6,8,10-12H,2H2/t4-,5-,6-/m1/s1
InChI key
DCNMIDLYWOTSGK-HSUXUTPPSA-N
Application
2-Keto-D-glucose (D-Glucosone) is a key intermediate of a secondary metabolic pathway leading to the antibiotic cortalcerone. D-Glucosone is a substrate that may be used to identify, differentiate and characterize hexokinase(s).
Biochem/physiol Actions
2-Keto-D-glucose is the key intermediate of a secondary metabolic pathway leading to the antibiotic β-pyrone cortalcerone. This antibiotic offers protection to fungi against bacteria. The enzymatic oxidation of d-glucose by pyanose 2 oxidase results in 2-keto-D-glucose, and is considered as rare sugar.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
3117029271049225
2-Keto-D-glucose ≥98.0% (TLC)
SAFC
61793
2-Keto-D-glucose
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥95.0%
assay
≥99.0% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
color
white to beige
color
white
color
-
color
white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)