Vai a
59893
Sodium N-(4-azido-2-nitrophenyl)-2-aminoethylsulfonate dihydrate
≥90% (TLC)
Sinonimo/i:
2-[(4-Azido-2-nitrophenyl)amino]ethanesulfonic acid monosodium salt dihydrate, N-(4-Azido-2-nitrophenyl) taurine sodium salt dihydrate, N-(4-Azido-2-nitrophenyl)-2-aminoethylsulfonic acid sodium salt dihydrate, NAP-Taurine sodium salt dihydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.590,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N5NaO5S · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
345.26
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
1.590,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.[Na+].[O-][N+](=O)c1cc(ccc1NCCS([O-])(=O)=O)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H9N5O5S.Na.2H2O/c9-12-11-6-1-2-7(8(5-6)13(14)15)10-3-4-19(16,17)18;;;/h1-2,5,10H,3-4H2,(H,16,17,18);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
AQXKSSHRIZHNEM-UHFFFAOYSA-M
General description
brick-red powder; soluble in water and Ethanol; labeling reagent (Photolysis of NAP-taurine produces a highly reactive nitrene which acts as a general covalent labeling reagent)
Analysis Note
contains up to 10.4% water (dihydrate)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
228729719951614909
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
assay
≥90% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (NT)
assay
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
59893-10MG04061832532721