We have not tested the solubility of this product in either solvent. However, other sources have stated that this chemical is soluble in water and insoluble in organic solvents. Additional information may be found in the Peer Reviewed Papers available for this compound. Please see the link below to review: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/search/59464?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=59464&type=citation_search
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 173,00 € | |
| 50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 714,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7Na3O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.10
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Assay:
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
Form:
solid
173,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥85% (mixture of diastereomers, NMR)
form
solid
impurities
≤5% water
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].CC(C([O-])=O)C(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O7.3Na/c1-3(5(10)11)7(14,6(12)13)2-4(8)9;;;/h3,14H,2H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
InChI key
HPLKAWNRQOHUKD-UHFFFAOYSA-K
Application
2-Methylcitrate is a component of the 2-methylcitric acid (2-MCA) cycle that utilizes propionate as a source of carbon and energy in bacteria. Trisodium 2-methylcitrate may be used to study this pathway
Biochem/physiol Actions
MCA is a diagnostic marker metabolite which cumulates in body fluids of patients suffering from the following inherited metabolic diseases: propionic acidemia (PA), methylmalonic aciduris (MMA), holocarboxylase synthetase deficiency (HCSD)[1]. There MCA occurs as a mixture of (2S,3S)- and (2R,3S)-stereoisomers.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (mixture of diastereomers, NMR) | assay ≥98% (CP) | assay 97% (CP) | assay ≥95% (NMR) |
| form solid | form solid | form liquid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| impurities ≤5% water | impurities - | impurities - | impurities - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 59464-50MG | 04061832860411 |
| 59464-10MG | 04061832860404 |
-
Hi, To make a stock solution, I tried methanol first but it didn't disolve the compound, so I added same amount of DI water as the amount of methanol to the solution, the solution became clear. Do you think the compund still okay, just x2 diluted? 5
1 risposta-