Vai a
56759
Atto 425
BioReagent, suitable for fluorescence
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H27NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
401.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
(Report result)
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
transmittance
254 nm, >90%, 425 nm, >90%
fluorescence
λex 440 nm; λem 484 nm
λ
in PBS, pH 7.4, in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 423-429 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)C1=Cc2cc3C(C)CC(C)(C)N(CCCC(O)=O)c3cc2OC1=O
InChI
1S/C22H27NO6/c1-5-28-20(26)16-10-14-9-15-13(2)12-22(3,4)23(8-6-7-19(24)25)17(15)11-18(14)29-21(16)27/h9-11,13H,5-8,12H2,1-4H3,(H,24,25)
InChI key
WNDDWSAHNYBXKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation. Atto 425 is suitable for preparation of fluorescence labeling reagents.
Legal Information
This product is for Research use only. In case of intended commercialization, please contact the IP-holder (ATTO-TEC GmbH, Germany) for licensing.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
419867042578363
Atto 425 BioReagent, suitable for fluorescence
Sigma-Aldrich
56759
Atto 425
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
41986
Atto 550 azide
Atto 590 BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
70425
Atto 590
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 440 nm; λem 484 nm
fluorescence
λex 554 nm; λem 576 nm±10 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
fluorescence
-
fluorescence
λex 496 nm; λem 640.0 nm±10 nm in PBS, pH 7.4
form
(Report result)
form
-
form
powder
form
(Report result)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
assay
≥90% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)