Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 302,00 € |
Informazioni su questo articolo
302,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartigrade
analytical standard
Quality Segment
form
aqueous suspension
crosslinking
0 % cross-linked
concentration
5% (solids)
technique(s)
diffraction/scattering: suitable
particle size
1 μm
bp
30-80 °C
mp
240 °C
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Designed for identifying the particle size distribution (PSD) profile of a particle system.
The particle size of 1 μm is qualified using Coulter multisizer III.
The particle size of 1 μm is qualified using Coulter multisizer III.
Application
Used to calibrate and monitor particle size instruments and particle counters.
Features and Benefits
- suitable for routine instrument calibration checking, testing and corrections
- particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
- available in 5 mL pack size as a neat sample
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| particle size 1 μm | particle size 10 μm | particle size - | particle size - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| technique(s) diffraction/scattering: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| bp 30-80 °C | bp 30-80 °C | bp - | bp - |
| mp 240 °C | mp 240 °C | mp - | mp - |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro particles based on polystyrene, dark red
wgk
WGK 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 56314-5ML-F | 04061837790683 |