Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 367,00 € 311,95 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20N2O8
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.29
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
311,95 €
Prezzo di listino367,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Tn Antigen, ≥99.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C11H20N2O8/c1-4(15)13-7-9(17)8(16)6(2-14)21-11(7)20-3-5(12)10(18)19/h5-9,11,14,16-17H,2-3,12H2,1H3,(H,13,15)(H,18,19)/t5-,6+,7+,8-,9+,11-/m0/s1
InChI key
REDMNGDGDYFZRE-WKWISIMFSA-N
General description
Tn antigen is a truncated O-glycan, that is commonly noticed in colorectal cancer (CRC). It is usually expressed at high levels in cancer cells. Tn antigen is small in size and simple in structure. It has a non-physiological glycan structure in humans, hence it may be identified as foreign by the immune system.
Biochem/physiol Actions
Tn antigen stimulates colorectal cancer metastasis through the activation of epithelial-mesenchymal transition, mediated by H-Ras. It acts as a precursor to several significant complex O-glycans. Subpopulations of blood cells in all lineages carrying the Tn antigen results in a hematological disorder called Tn syndrome.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form - | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?