Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 152,00 € | |
| 50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 592,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
Specific activity:
≥300 U/g
Biological source:
fungus (Rhizomucor miehei)
152,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
fungus (Rhizomucor miehei)
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥300 U/g
storage temp.
2-8°C
Application
Lipases are used industrially for the resolution of chiral compounds and the transesterification production of biodiesel.
Biochem/physiol Actions
Lipases catalyze the hydrolysis of triacylglycerols into glycerol and free fatty acids.
The lipase cleaves ester bonds of triacylglycerols with the subsequent release of free fatty acids, diacylglycerols, monoacylglycerols and glycerol. It can also catalyze the reverse reactions when the aqueous medium is replaced by an organic or a biphasic aqueous/organic medium.
Other Notes
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol butyric acid per minute at pH 7.5 and 40°C (tributyrin, Cat. No. 91010, as substrate)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source fungus (Rhizomucor miehei) | biological source Pseudomonas fluorescens | biological source - | biological source bacterial (Pseudomonas cepacia) |
| specific activity ≥300 U/g | specific activity ≥600 U/g | specific activity ≥100 U/g | specific activity ≥900 U/g |
| form powder | form powder | form powder (or beads) | form powder (or beads) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 52001-50G | 04061832754246 |
| 52001-10G | 04061832546810 |