Vai a
47568
5-Fluoro-L-tryptophan
≥98.0% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.22
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5052680
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
mp
270-280 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(F)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-1-2-10-8(4-7)6(5-14-10)3-9(13)11(15)16/h1-2,4-5,9,14H,3,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI key
INPQIVHQSQUEAJ-VIFPVBQESA-N
Application
Exogenous 5-fluoro-Trp is incorporated into proteins in normal protein synthesis[1]. Since 19F is a useful reporter group, this provides a method for studying enzyme mechanisms by NMR[2].
Biochem/physiol Actions
5-Fluoro-Trp is nonspecifically cytotoxic. It is believed this is due to malfunctioning enzymes that have had replacements of Trp residues by 5-fluoro-Trp. However, at least one case is known where 5-fluoro-Trp substitution leads to significantly greater catalytic activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F0896H977243713
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
270-280 °C
mp
-
mp
-
mp
-
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
optical purity
-
optical purity
-
optical purity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluoro-L-tryptophan
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
47568-25MG-F04061831579260