Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 190,00 € | |
| 5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 742,00 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Specific activity:
≥1300 U/mL
Recombinant:
expressed in E. coli
190,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartirecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥1300 U/mL
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
One unit will convert 1 μmole each of thymidine and phosphate to thymine and 2-deoxyribose 1-phosphate per minute at pH 7.4 and 25°C
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1300 U/mL | specific activity ≥10 units/mg protein | specific activity ≥25 units/mg protein | specific activity ≥10 units/mg protein |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| form liquid | form lyophilized powder | form liquid | form lyophilized powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| relevant disease(s) cancer | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - | relevant disease(s) - |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| CDS003547-250MG | 04061828966479 |
| 39488-1ML | 04061838082428 |
| 39488-5ML | 04061838082435 |