Vai a
36617
Diphenyl phthalate
PESTANAL®, analytical standard
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
47,60 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4-1,2-(CO2C6H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-546-4
Beilstein/REAXYS Number:
2473390
MDL number:
47,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
74-76 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChI key
DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
412603075134169
Diphenyl phthalate PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36617
Diphenyl phthalate
mono-Butyl phthalate analytical standard
Supelco
30751
mono-Butyl phthalate
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
74-76 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
−35 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenyl phthalate
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Wei Jia et al.
Journal of chromatography. A, 1362, 110-118 (2014-08-27)
A new analytical method was developed and validated for simultaneous analysis of 27 phthalates in milk and milk products. Response surface methodology was employed to optimize a quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) sample preparation method. Ultrahigh-performance liquid
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
36617-250MG-R04061841845171