Vai a
34025
Dibromobimane
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (CHN)
Dibromobimane
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
177,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10Br2N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.01
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4189453
177,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95.0% (CHN)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, chloroform: soluble
fluorescence
λex 391 nm in methanol, λex 393 nm; λem 477 nm in 0.1 M Tris pH 7.0, gutathione red
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(CBr)N2N(C1=O)C(=O)C(C)=C2CBr
InChI
1S/C10H10Br2N2O2/c1-5-7(3-11)13-8(4-12)6(2)10(16)14(13)9(5)15/h3-4H2,1-2H3
InChI key
OSIYFMVMZXJKSP-UHFFFAOYSA-N
Application
Dibromobimane, a bifunctional thiol reagent, is used as a cross-linking agent for cysteine mapping and studies on protein structure/conformation and cross-linking processes.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Fluorescent thiol-specific labeling reagent[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
69898255106B4380
Dibromobimane BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (CHN)
Sigma-Aldrich
34025
Dibromobimane
Bromobimane suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95% (HPCE)
Sigma-Aldrich
69898
Bromobimane
Bromobimane ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B4380
Bromobimane
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 391 nm in methanol, λex 393 nm; λem 477 nm in 0.1 M Tris pH 7.0, gutathione red
fluorescence
λex 390 nm; λem 478 nm in 0.1 M phosphate pH 7.5 (after derivatization with glutathione), λex 398 nm
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMF: soluble, chloroform: soluble, acetonitrile: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
acetonitrile: 20 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥95.0% (CHN)
assay
≥95% (HPCE)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Francisco J Sánchez-Gómez et al.
Molecular pharmacology, 78(4), 723-733 (2010-07-16)
Glutathione transferase P1-1 (GSTP1-1) plays crucial roles in cancer chemoprevention and chemoresistance and is a key target for anticancer drug development. Oxidative stress or inhibitor-induced GSTP1-1 oligomerization leads to the activation of stress cascades and apoptosis in various tumor cells.
Yung-Feng Lin et al.
The Journal of biological chemistry, 282(23), 16783-16791 (2007-04-19)
The ArsA ATPase is the catalytic subunit of the ArsAB pump encoded by the arsRDABC operon of Escherichia coli plasmid R773. ArsD is a metallochaperone that delivers As(III) to ArsA, increasing its affinity for As(III), thus conferring resistance to environmental
T W Loo et al.
The Journal of biological chemistry, 275(50), 39272-39278 (2000-10-03)
P-glycoprotein (P-gp) can transport a wide variety of cytotoxic compounds that have diverse structures. Therefore, the drug-binding domain of the human multidrug resistance P-gp likely consists of residues from multiple transmembrane (TM) segments. In this study, we completed cysteine-scanning mutagenesis
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
34025-25MG04061832531670
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto