Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 145,00 € | |
| 0.1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 203,00 € | |
| 7 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 425,00 € | |
| 0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 497,00 € | |
| 1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 738,00 € |
Informazioni su questo articolo
145,00 €
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
MRQ-55, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (306M-24), vial of 0.5 mL concentrate (306M-25), bottle of 1.0 mL predilute (306M-27), vial of 1.0 mL concentrate (306M-26), bottle of 7.0 mL predilute (306M-28)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG2b
control
appendix/colon, schwannoma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... ENO2(2026)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - | conjugate unconjugated |
| clone MRQ-55, monoclonal | clone monoclonal | clone monoclonal | clone NSE-P1, monoclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity - | species reactivity - | species reactivity human, rat, mouse |
| antibody form culture supernatant | antibody form Ig fraction of antiserum | antibody form Ig fraction of antiserum | antibody form purified from hybridoma cell culture |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 306M-24 | 0841683120988 |
| 306M-28 | 0841683121015 |
| 306M-26 | 0841683134640 |
| 306M-27 | 0841683121008 |
| 306M-25 | 0841683120995 |