Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 119,00 € | |
| 500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 409,00 € |
Informazioni su questo articolo
119,00 €
Nome del prodotto
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt hydrate, ≥90.0% (HPLC)
Quality Level
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
impurities
≤12% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na.H2O/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
IJMSOWKYYIROGP-LLWADOMFSA-L
Application
- in the oligonucleotide synthesis for silver nanoclusters interaction studies
- as an anion source for fluorescence emission and titration curve-analysis of hypocrellin A-zinc(II) complex
- in fluorescence emission experiments of copper(II)–2,6-bis(2-benzimidazolyl)pyridine complex
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form liquid | form powder |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay ≥95% |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in dry ice | shipped in - |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 30320-100MG | 04061826666272 |
| 30320-500MG | 04061833488874 |