Vai a
28811
Cadmium chloride 0.1 M solution
Sinonimo/i:
Cadmium chloride solution, Additive Screening Solution 23/Kit-No 78374
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Cd]Cl
InChI
1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10108-64-2
CAS No.
10108-64-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Vanessa Cardoso Pires et al.
The British journal of nutrition, 110(11), 2020-2029 (2013-05-10)
The aim of the present study was to investigate the effects of long-term grape juice concentrate (GJC) consumption, in two dosages, on the reproductive parameters of cadmium-exposed male rats. The effects of the concentrate on body mass gain, plasma testosterone
Michael D Menz et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(10), 4550-4560 (2013-03-08)
Focused ultrasound is a promising noninvasive technology for neural stimulation. Here we use the isolated salamander retina to characterize the effect of ultrasound on an intact neural circuit and compared these effects with those of visual stimulation of the same
M Yde et al.
Euro surveillance : bulletin Europeen sur les maladies transmissibles = European communicable disease bulletin, 17(38) (2012-10-09)
A cluster of time-linked cases and the identification of a clonal strain suggest the occurrence of an outbreak of listeriosis in Belgium in 2011, presumably due to the consumption of hard cheese made with pasteurised milk and produced by a