Vai a
28221
Oxacillin sodium salt
815-950 μg/mg (Oxacillin)
Sinonimo/i:
Sodium 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolyl penicillin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
51,20 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
179,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N3NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
423.42
UNSPSC Code:
51283505
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-636-3
Beilstein/REAXYS Number:
4098179
MDL number:
51,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
concentration
815-950 μg/mg (Oxacillin)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(=O)N[C@H]3C4SC(C)(C)[C@@H](N4C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H19N3O5S.Na/c1-9-11(12(21-27-9)10-7-5-4-6-8-10)15(23)20-13-16(24)22-14(18(25)26)19(2,3)28-17(13)22;/h4-8,13-14,17H,1-3H3,(H,20,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/t13-,14+,17?;/m1./s1
InChI key
VDUVBBMAXXHEQP-ZTRPPZFVSA-M
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Oxacillin is used to study mechanisms of penicillinase resistance and antimicrobial susceptibility [1]. It has been used to study autolysins[2]
Biochem/physiol Actions
Oxacillin inhibits bacterial cell wall biosynthesis at the level of transpeptidation (PBP) of peptidoglycan. Used to study mechanisms of penicillinase resistance.
Packaging
1g, 5g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
27555C9393A8351
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
concentration
815-950 μg/mg (Oxacillin)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
biological source
synthetic
biological source
semisynthetic
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
28221-1G04061826227695
28221-5G04061826227749