Vai a
1804
Pararosaniline Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
15 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
207,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
40 g/L
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
When mixed with a 4% sodium nitrite solution, a freshly hexazotized pararosaniline solution is produced. May be used in a variety of cytochemistry procedures, including Sigma Procedures 181B and 181C.
Other Notes
Pararosaniline, 40g/L, in 2 mol/L hydrochloric acid.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
2852GHS2128GHS280
concentration
40 g/L
concentration
1 g/L
concentration
4 g/L
concentration
4 g/L
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
569-61-9
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stephanie L Safgren et al.
The Journal of biological chemistry, 295(26), 8725-8735 (2020-05-08)
The transcription factor GLI1 (GLI family zinc finger 1) plays a key role in the development and progression of multiple malignancies. To date, regulation of transcriptional activity at target gene promoters is the only molecular event known to underlie the
Katherine Basore et al.
Cell, 177(7), 1725-1737 (2019-05-14)
Mxra8 is a receptor for multiple arthritogenic alphaviruses that cause debilitating acute and chronic musculoskeletal disease in humans. Herein, we present a 2.2 Å resolution X-ray crystal structure of Mxra8 and 4 to 5 Å resolution cryo-electron microscopy reconstructions of Mxra8 bound
Robert M Vaughan et al.
Epigenetics & chromatin, 13(1), 44-44 (2020-10-25)
The chromatin-binding E3 ubiquitin ligase ubiquitin-like with PHD and RING finger domains 1 (UHRF1) contributes to the maintenance of aberrant DNA methylation patterning in cancer cells through multivalent histone and DNA recognition. The tandem Tudor domain (TTD) of UHRF1 is
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D132330-25G04061833559475
1804-15ML04061838202628