Vai a
1801
α-Naphthyl Butyrate Solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
181,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116124
181,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.4 g/L
application(s)
hematology
histology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Intended for use in the Sigma α-Butyrate Esterase kit, procedure 181B
Packaging
2.4g/L alpha-naphthyl butyrate in methanol solution with stabilizers
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GHS280GHS232GHS216
concentration
2.4 g/L
concentration
4 g/L
concentration
4 g/L
concentration
4 g/L
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
wgk
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)