Vai a
16435
Micro particles based on polystyrene
size: 200 μm
Sinonimo/i:
Latex beads from PS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
384,00 €
10 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
717,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.25
MDL number:
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
aqueous suspension
concentration
10% (solids)
particle size
200 μm std dev <4 μm
density
1.05 g/cm3
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
For every lot exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
506756598472986
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
concentration
10% (solids)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
particle size
200 μm std dev <4 μm
particle size
600 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
800 nm std dev ≤0.03 μm
particle size
10 μm std dev <0.2 μm, coeff var <2%
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
density
1.05 g/cm3
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tomoko Takahashi et al.
Analytical chemistry, 93(12), 5234-5240 (2021-03-18)
Microplastic pollution is an urgent global issue. While spectroscopic techniques have been widely used for the identification of plastics collected from aquatic environments, these techniques are often labor-intensive and time-consuming due to sample collection, preparation, and long measurement times. In
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M34006-25G04061834050179
16435-10ML04061838244093
16435-5ML04061838244109