Vai a
15090
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
BioReagent, suitable for scintillation, ≥98% (UV)
Sinonimo/i:
Bis-MSB
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
141,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
533,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3C6H4CH=CH)2C6H4
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.43
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-285-5
Beilstein/REAXYS Number:
2375845
MDL number:
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥98% (UV)
form
solid
mol wt
310.43 g/mol
composition
Carbon content (theory), 92.86% , Hydrogen content (theory), 7.14%
color
faint green to green, white to yellow
mp
180-182 °C
solubility
dioxane: 0.5 g/10 mL at hot, clear to hazy, colorless to light yellow
fluorescence
λem 416 nm in heptane, λem 419 nm in cyclohexane
suitability
suitable for scintillation
SMILES string
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
InChI key
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Application
Absolute fluorescence emission in cyclohexane (max): 420nm. Utilized as a scintillator reagent.[1][2][3][4]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)