Vai a
14844
BICINE 30% PEG 600 solution
0.1 M, pH 9.0±0.2 ( in neat)
Sinonimo/i:
BICINE, PEG Grid Screening Solution 24/Kit-No 36436, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
Beilstein/REAXYS Number:
1769362
MDL number:
form
liquid
concentration
0.1 M
pH
9.0±0.2 ( in neat)
useful pH range
7.6-9.0
pKa (25 °C)
8.3
density
1.06 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCN(CCO)CC(O)=O
InChI
1S/C6H13NO4/c8-3-1-7(2-4-9)5-6(10)11/h8-9H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
FSVCELGFZIQNCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Recommended buffer for low temperature biochemical work. Used in the preparation of stable substrate solution for serum guanase determination. Spacer in plasma protein fractionation with Sephadex® by isotachophoresis.
Legal Information
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)