Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 126,00 € |
0.1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 161,00 € |
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 278,00 € |
7 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 347,00 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 355,00 € |
Informazioni su questo articolo
126,00 €
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
UCHL-1, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (147M-94), vial of 0.5 mL concentrate (147M-95), bottle of 1.0 mL predilute (147M-97), vial of 1.0 mL concentrate (147M-96), bottle of 7.0 mL predilute (147M-98)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
isotype
IgG2aκ
control
tonsil
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
membranous
Gene Information
human ... PTPRC(5788)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone UCHL-1, monoclonal | clone 4C7, monoclonal | clone C8/144B, monoclonal | clone UCHL1, monoclonal |
| antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form diluted ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?