Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 330,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H21N3O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
363.43
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
50100
330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +55±3°, c = 0.5% in 0.1 M NaOH
color
white to light yellow
mp
295-297 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)Nc3ccc(cc3)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C17H21N3O4S/c21-14(18-11-7-5-10(6-8-11)16(22)23)4-2-1-3-13-15-12(9-25-13)19-17(24)20-15/h5-8,12-13,15H,1-4,9H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t12-,13-,15-/m0/s1
InChI key
PVMDAMXGKHIMSQ-YDHLFZDLSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99% | assay 98% | assay ≥99% |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - |
| color white to light yellow | color - | color - | color - |
| mp 295-297 °C | mp 187-189 °C (lit.) | mp 259-262 °C (dec.) (lit.) | mp 300 °C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?