Vai a
11451
N-(7-Nitrobenzofurazan-4-yl)phallacidin
suitable for fluorescence
Sinonimo/i:
N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)phallacidin, NBD phallacidin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H57N13O15S
Numero CAS:
Peso molecolare:
1052.08
UNSPSC Code:
12171500
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
fluorescence
λex 464 nm; λem 536 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C1NC(=O)C(CC(C)(O)CO)NC(=O)C2Cc3c(SCC(NC(=O)C(NC1=O)C(O)C(=O)NCCNc4ccc([N+]([O-])=O)c5nonc45)C(=O)N6CC(O)CC6C(=O)NC(C)C(=O)N2)[nH]c7ccccc37
Preparation Note
Reconstitution in 1.5 mL methanol will yield a ~6.6 μM stock solution. This stock solution is sufficient for 300 applications (dying of formaldehyde-fixed cells).
Other Notes
Probe for actin: In situ localization of actin filaments; staining of F-actin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
M.V. Parthasarathy
Plant Molecular Biology, 5, 251-251 (1987)
T. Lee et al.
Acta Histochemica Et Cytochemica, 26, 245-245 (1993)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
157767-1L-PC04061837631931
278505-100ML04061838145635
157767-1L04061838743589
157767-25ML04061837631948