Vai a
08599
N-Biotinyl-ethylenediamine
≥96.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-(2-Aminoethyl)biotinamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
313,00 €
219,10 €
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.170,00 €
819,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22N4O2S · C2HF3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.42
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥96.5% (HPLC)
Solubility:
DMSO: soluble, methanol: soluble
219,10 €
Prezzo di listino313,00 €Risparmia il 30%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C12H22N4O2S.C2HF3O2/c13-5-6-14-10(17)4-2-1-3-9-11-8(7-19-9)15-12(18)16-11;3-2(4,5)1(6)7/h8-9,11H,1-7,13H2,(H,14,17)(H2,15,16,18);(H,6,7)/t8-,9-,11-;/m0./s1
InChI key
IVRQHQHWTOYIDN-GRIHUTHFSA-N
Application
Nucleophilic biotinylation reagent for the conjugation of various substrates and their identification and quantification using biotin-binding fluorescent labels
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
56951SML0013W3020
assay
≥96.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC), ≥98% (T)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
H2O: >2 mg/mL
solubility
H2O: >2 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)