Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 500 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 138,00 € |
Informazioni su questo articolo
138,00 €
Quality Level
assay
98.0-102.0% (calc. on dry substance, T)
optical activity
[α]/D -24±1.5°, c = 0.5 in H2O
pH
5.5-7.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ag: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Be: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Ti: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Zr: ≤5 mg/kg
InChI
1S/2C5H7NO3.Mg/c2*7-4-2-1-3(6-4)5(8)9;/h2*3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;;+2/p-2/t2*3-;/m00./s1
InChI key
JQAACYUZYRBHGG-QHTZZOMLSA-L
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 98.0-102.0% (calc. on dry substance, T) | assay ≥97% (complexometric) | assay ≥97% (complexometric) | assay ≥97.0% (KT) |
| cation traces Ag: ≤5 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Be: ≤5 mg/kg, Ca: ≤50 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ti: ≤5 mg/kg, Zr: ≤5 mg/kg, Al: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg | cation traces Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%, Ca: ≤0.10%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.30%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005% | cation traces As: ≤0.0001%, Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%, Ca: ≤0.05%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.25%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.003% | cation traces - |
| optical activity [α]/D -24±1.5°, c = 0.5 in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]20/D +20±1°, c = 8% in 6 M HCl |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤50 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg | anion traces carbonate (CO32-): ≤1.5% (as CO2), chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.02% | anion traces carbonate (CO32-): ≤1.5%, chloride (Cl-): ≤0.01%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.02% | anion traces - |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D58600-5G | 04061836824686 |
| D58600-25G | 04061833586921 |
| 08114-500G | 04061838652119 |