Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 198,00 € 148,50 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
207-892-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
131631
148,50 €
Prezzo di listino198,00 €Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98.0%, 98.0-102.0% (T)
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-1-2-8-5(3-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
MJIVRKPEXXHNJT-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Pyridinedicarboxylic acid is an in vitro and in cell inhibitor, as well as a known inhibitor of the histone lysine demethylases. 2,4-Pyridinedicarboxylic acid has been used in a study to determine that ruthenium(II) complexes exert antimetastatic effects on several tumor cell lines in vitro, achieved mostly by the effect on cell adhesion, migration and angiogenesis. . 2,4-Pyridinedicarboxylic acid has been used in a study to develop an assay that represents the first report of a RapidFire mass spectrometery assay for an epigenetics target.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0%, 98.0-102.0% (T) | assay - | assay ≥99.5% (T) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Pyridinedicarboxylic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?