Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 124,00 € | |
| 250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 488,00 € |
Informazioni su questo articolo
124,00 €
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble
fluorescence
λex 381 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S(Cl)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C17H14ClNO2S/c1-12-2-6-15(7-3-12)19-16-8-4-14-11-17(22(18,20)21)9-5-13(14)10-16/h2-11,19H,1H3
InChI key
NONZPGMJWHNDKP-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
do not dissolve in DMSO
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| suitability suitable for fluorescence | suitability - | suitability - | suitability suitable for fluorescence |
| fluorescence λex 381 nm in methanol | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence λex 361 nm; λem 498 nm in methanol |
| solubility DMF: soluble, acetonitrile: soluble | solubility - | solubility - | solubility DMF: soluble, acetone: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A1016-500G | 04061832338651 |
| A1016-100G | 04061835345526 |
| 1018607-50MG | 04061842579372 |
| A1016-50G | 04061835345533 |
| 87612-25MG | 04061833052815 |
| 04076-250MG | 04061832531236 |
| 04076-50MG | 04061833276655 |