Vai a
03907
Tioconazole
97%
Sinonimo/i:
1-[2-[(2-Chloro-3-thienyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, Thioconazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
148,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13Cl3N2OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51302325
NACRES:
NA.85
EC Number:
265-973-8
MDL number:
148,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥96.5% (HPLC), 96.5-103.5% (NT), 97%
form
powder
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
SMILES string
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCc3ccsc3Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C16H13Cl3N2OS/c17-12-1-2-13(14(18)7-12)15(8-21-5-4-20-10-21)22-9-11-3-6-23-16(11)19/h1-7,10,15H,8-9H2
InChI key
QXHHHPZILQDDPS-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: pyrimidine
Application
Tioconazole was used to study the synergistic mechanisms of antifungals on Candida albicans as well as significant drug-drug interactions in vivo[1].
Biochem/physiol Actions
Tioconazole is an antifungal medication of the imidazole class used to treat infections caused by fungus and yeast.It is more active than fluconazole or voriconazole against Candida glabrata mutant strains. It acts by membrane disruption and loss of intracellular ATP.
Packaging
10G
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1667439PHR2808BP645
Tioconazole 97%
Sigma-Aldrich
03907
Tioconazole
Tioconazole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1667439
Tioconazole
Tioconazole
Supelco
PHR2808
Tioconazole
Tioconazole British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP645
Tioconazole
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥96.5% (HPLC), 97%, 96.5-103.5% (NT)
assay
-
assay
-
assay
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tioconazole
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
49823-25MG04061832421742
03907-10G04061838628435