Vai a
S5145
Silver enhancer solution B
liquid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
Nome del prodotto
Silver enhancer solution B,
form
liquid
Quality Segment
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
Application
Silver enhancer solution B has been used in the enhancement of metallic nanoparticles and silver staining.
Other Notes
Initiator solution for Silver Enhancer Kit SE-100
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)