Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 40 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.540,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.540,00 €
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
cholecalciferol
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 40 mg
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
-65 to -96°C
SMILES string
O[C@H]1CCC(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CCC/2)C)\C1
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Cholecalciferol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| PHR8917-40MG | 04065265927574 |