Vai a
ED
Ethylenediaminetetraacetic acid
purified grade, ≥98.5%, powder
Sinonimo/i:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
33,60 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
75,10 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
112,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
386,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.24
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
33,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
purified grade
Quality Level
assay
≥98.5%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an affordable chelating agent. It is an aminopolycarboxylic acid and a hexadentate ligand and forms octahedral complex with cations. Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is not recommended for phytoremediation as it can leach into natural water resources. It is used in cosmetics and pharmaceutical industry. It triggers platelet aggregation in pseudothrombocytopenia. In chelation therapy, it elicits protection from oxidative damage during blood and lipid peroxidation and may be useful to treat cardiovascular and carbon tetrachloride induced liver fibrosis.
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid may be used:
  • as a component of staining buffer
  • as buffer component for incubating epithelial cell adhesion molecule (EpCAM+) cells with fluorescein isothiocyanate (FITC)-conjugated antibody for cell sorting studies
  • for treating epithelial cells for isolation of mucosal myofibroblasts
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
E9884RDD0174005-OP
grade
purified grade
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥98.5%
assay
99.4-100.6%
assay
99.4-100.6%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
mp
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder (Fine)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
target_organs
Respiratory Tract
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Functional modulation of Crohn?s disease myofibroblasts by anti-tumor necrosis factor antibodies
Di Sabatino A, et al.
Gastroenterology, 133(1), 137-149 (2007)
Induced Plant Accumulation of Lithium
Kavanagh L, et al.
Geostandards Newsletter, 8(2), 56-56 (2018)
Membrane glucocorticoid receptors (mGCR) are expressed in normal human peripheral blood mononuclear cells and up-regulated after in vitro stimulation and in patients with rheumatoid arthritis
Bartholome B, et al.
Faseb Journal, 18(1), 70-80 (2004)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
M3782-1EA04061824138757
M3907-1EA04061824138788
Z683329-1EA04061833582558
Z683310-1EA04061833582541
EDSPAK00104053252468704
EDSPAK0A104054839323430
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf