Vai a
E9876
Ethylhydrocupreine hydrochloride
analytical standard
Sinonimo/i:
Optochin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
283,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.160,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H28N2O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.92
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-302-3
Beilstein/REAXYS Number:
4055970
MDL number:
283,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].[H][C@@]12CCN(C[C@@H]1CC)[C@@]([H])(C2)[C@H](O)c3ccnc4ccc(OCC)cc34
InChI
1S/C21H28N2O2.ClH/c1-3-14-13-23-10-8-15(14)11-20(23)21(24)17-7-9-22-19-6-5-16(25-4-2)12-18(17)19;/h5-7,9,12,14-15,20-21,24H,3-4,8,10-11,13H2,1-2H3;1H/t14-,15-,20-,21+;/m0./s1
InChI key
QNRATNLHPGXHMA-XZHTYLCXSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Sensitive and specific reagent for the identification of Streptococcus pneumoniae.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Rehab H Bahy et al.
Jundishapur journal of microbiology, 9(4), e30708-e30708 (2016-06-16)
Streptococcus pneumoniae is still one of the major causes of morbidity and mortality worldwide. The prevalent serotype distribution had shown variation along different studies conducted at different time intervals. In order to efficiently assess the epidemiology of the diseases for
Nao Suzuki et al.
Journal of medical microbiology, 55(Pt 6), 709-714 (2006-05-12)
It was previously reported that two oligonucleotide primer sets (spn9802 and spn9828) for discriminating Streptococcus pneumoniae from pneumococcus-like oral streptococcal isolates using PCR had been developed. In this study, PCR amplification of the lytA, ply, spn9802 and spn9828 genes was
Antonio J Martín-Galiano et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 47(10), 3187-3194 (2003-09-25)
Two clinical isolates of viridans group streptococci (VS) with different degrees of susceptibility to optochin (OPT), i.e., fully OPT-susceptible (Opt(s)) VS strain 1162/99 (for which the MIC was equal to that for Streptococcus pneumoniae, 0.75 micro g/ml) and intermediate Opt(s)