Vai a
BCR676
Photomask linewidth standard
BCR®, certified reference material, quartz plate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
quartz plate
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
BCR676-1EA04061832657936