Vai a
B3545
Sodium tetraborate decahydrate
BioXtra, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
155,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
272,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2B4O7 · 10H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.37
EC Number:
215-540-4
MDL number:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
impurities
≤0.001% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
pH
9.2 (10 g/L)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChI key
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Sodium tetraborate decahydrate has been used:
  • as a buffer component in biotinylation assay.
  • in preparation of methylene blue solution for histological staining.
  • as a component of trace metal solution for medium supplementation.
Biochem/physiol Actions
Sodium tetraborate decahydrate also called borax. Guar gum based gels crosslinked by borax are effective for wastewater treatment. Borax is used in the preparation of detergents and cosmetics. Borax elicits toxicity in the brain especially in aquatic organisms resulting in edema and congestion.
Legal Information
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B98761.06303
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
99.0-103.0% (acidimetric)
product line
BioXtra
product line
ReagentPlus®
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
form
powder
form
powder
form
solid
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.72 g/cm3 at 20 °C
pH
9.2 (10 g/L)
pH
9.2 (10 g/L)
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium tetraborate decahydrate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B3545-500G04061833428252
B3545-1KG04061826752234
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf