Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 256,00 € |
250 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.050,00 € |
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.820,00 € |
Informazioni su questo articolo
256,00 €
biological source
bovine
Quality Segment
sterility
aseptically filled
assay
28-32% (biuret)
form
solution
quality
high avidity
purified by
heat shock fractionation
contains
0.1% sodium azide as preservative
does not contain
stabilizer
origin
USA origin
concentration
28-32% (biuret), 30% in 0.85% sodium chloride
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 28-32% (biuret) | assay 28-32% protein basis (biuret) | assay 4.8-5.5% protein basis (biuret) | assay 28-32% protein basis (biuret) |
| origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin | origin USA origin |
| biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine | biological source bovine |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled | sterility aseptically filled |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina sierica bovina
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?